SML0982
Astaxanthin
from Blakeslea trispora, ≥97% (HPLC), powder, PPARγ
Szinonimák:
3,3′-Dihydroxy-β-carotene-4,4′-dione, trans-Astaxanthin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Astaxanthin, ≥97% (HPLC), from Blakeslea trispora
biológiai forrás
Blakeslea trispora
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
, pink to very dark purple
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an antioxidant to study its effect on Brachionus manjavacas (Rotifera) population growth
- to study its effects on the treatment of diabetic retinopathy.
- to investigate its role in restoring the expression of Nrf2 (nuclear factor erythroid 2 p45-related factor 2) and glutathione S-transferase P1 (GSTP1) through epigenetic modification in human prostate LNCaP cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research