Fontos dokumentumok
228180
Sigma-Aldrich
Cholesterol Esterase, Microbial
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Szinonimák:
Cholesterol Esterase, Microbial, CE, Sterolester Acylhydrolase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
≥70 units/mg dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
light brown
oldhatóság
10 mM potassium phosphate/sodium hydroxide, 0.1% BSA, pH 7.5: soluble
idegen aktivitás
Catalase ≤1.5%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native, microbial cholesterol esterase. Catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol cholesterol ester per min at 37°C, pH 6.5.
Feloldás
Reconstitute just prior to use. Enzyme will lose activity in solution upon storage.
Egyéb megjegyzések
Allain, C.C., et al. 1974. Clin. Chem.20, 470.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1