Fontos dokumentumok
C8649
Cholesterol Oxidase from Streptomyces sp.
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Szinonimák:
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥20 units/mg protein
molekulatömeg
~34 kDa
összetétel
protein, 55-65% biuret
oldhatóság
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Michaelis constant : 4.3 x 10‾5M(Cholesterol)
Inhibitors : Ionic detergents, Hg++, Ag+
Optimum pH : 6.5 − 7.0
Optimum temperature : 45 – 50°C
pH Stability : pH 5.0 – 10.0 (25°C, 20hr)
Thermal stability : Below 45°C (pH 7.0, 15min)
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Protocol for Assay Procedure for Cholesterol Oxidase
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.