Fontos dokumentumok
10810
trans-β-Apo-8′-carotenal
≥96.0% (UV)
Szinonimák:
Apocarotenal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (UV)
Forma
powder
veszteség
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
137-141 °C
oldhatóság
chloroform: 1 mg/mL, clear to very faintly turbid, intense red-orange
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Alkalmazás
- Tackling the challenge of selective analytical clean-up of complex natural extracts: the curious case of chlorophyll removal: This study outlines a methodology for the selective analytical clean-up of complex natural extracts, which can be applied to enhance the purity and stability of trans-β-Apo-8′-carotenal, particularly useful in the context of life science manufacturing and research and development. This approach is crucial for maintaining the integrity of bioactive compounds during synthesis and storage (Bijttebier et al., 2014).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?