Fontos dokumentumok
10829
trans-β-Apo-8′-carotenal
~20% apocarotenal basis (UV-vis), suspension (oily)
Szinonimák:
Apocarotenal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn (or maize)
Minőségi szint
form
suspension (oily)
koncentráció
~20% (apocarotenal, UV-vis)
szín
black to brown
brown to very dark brown
mp
138-141 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2