Fontos dokumentumok
203782
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, X-Gal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H15BrClNO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 2% (20mg/mL)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cu+2].[Cu+].N3(CCN(CC3)C)Cc1c(c(cc(c1)C#N)CN2CCN(CC2)C)O.OC(O)C.OC(O)C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Engler, K.H., et al. 1999. J. Microbiol. Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991. Anal. Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964. J. Med. Chem.7, 574.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3