Vissza
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C
14
H
15
BrClNO
6
CAS-szám:
7240-90-6
Molekulatömeg:
408.63
EC-szám:
230-640-8
Products
Termékkategória
substrates (4)
bioactive small molecules (1)
Márka
Sigma-Aldrich (4)
Szín
Formula tömeg
Fizikai forma
Tisztaság
Kutatási terület
Minőségi szint
Termékek szűrése
Showing 1-4 of 4
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
B9146
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Több
Árazás megtekintése
203782
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Több
Árazás megtekintése
B6024
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
tablet, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Több
Árazás megtekintése
B4252
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
chromogenic, ≥98%, powder