Merck
I5502
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
≥99% (TLC)
Szinonimák:
IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.30
Beilstein:
4631
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
10.0-22.0% Dioxane
szín
white to off-white
mp
120 -122  °C ((248 - 252 °F ))
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Alkalmazás
IPTG is commonly used in cloning procedures that require induction of β-galactosidase activity. It is used in conjunction with X-Gal or Bluo-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies that induce expression of the lac operon in Escherichia coli. IPTG functions by binding to the lacI repressor and altering its conformation, which prevents the repression of the β-galactosidase coding gene lacZ.
Egyéb megjegyzések
Non-metabolizable galactose analog.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Feloldás
A stock solution (0.1 M) is prepared by dissolving IPTG in water with subsequent sterile filtration of the solution. The final concentration of IPTG in indicator plates should be 0.2 mM.
Figyelmeztetés
WarningDanger
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Iltaf Ahmed et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3172-3180 (2015-02-24)
There are two known mRNA degradation pathways, 3' to 5' and 5' to 3'. We identified likely pathogenic variants in two genes involved in these two pathways in individuals with intellectual disability. In a large family with multiple branches, we
Therese Wohlschlager et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), E2787-E2796 (2014-06-01)
Effector proteins of innate immune systems recognize specific non-self epitopes. Tectonins are a family of β-propeller lectins conserved from bacteria to mammals that have been shown to bind bacterial lipopolysaccharide (LPS). We present experimental evidence that two Tectonins of fungal
Simon van Vliet et al.
BMC microbiology, 14, 116-116 (2014-06-03)
Bacterial habitats, such as soil and the gut, are structured at the micrometer scale. Important aspects of microbial life in such spatial ecosystems are migration and colonization. Here we explore the colonization of a structured ecosystem by two neutrally labeled
B K Kishore Reddy et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(6), 3312-3326 (2014-04-02)
Pantothenate kinase (PanK) catalyzes the phosphorylation of pantothenate, the first committed and rate-limiting step toward coenzyme A (CoA) biosynthesis. In our earlier reports, we had established that the type I isoform encoded by the coaA gene is an essential pantothenate
Farshid Hadifar et al.
PloS one, 9(10), e108420-e108420 (2014-10-21)
Killed avian influenza virus (AIV) vaccines have been used to control H5N1 infections in countries where the virus is endemic. Distinguishing vaccinated from naturally infected birds (DIVA) in such situations however, has become a major challenge. Recently, we introduced the