Fontos dokumentumok
B8931
Magenta-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Szinonimák:
Red-Gal, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: soluble
alkalmasság
suitable for substrate for β-galactosidase
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHRVKCMQIZYLNM-HTOAHKCRSA-N
Alkalmazás
Elv
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?