Fontos dokumentumok
B4527
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
chromogenic, ≥97%, powder
Szinonimák:
X-Glc, X-glucoside
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside, ≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIFSICVWOWJMJ-LNNRFACYSA-N
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.