Fontos dokumentumok
S7313
S-Gal® sodium salt
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Szinonimák:
3,4-Cyclohexeneoesculetin-B-D-galactopyranoside sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
IVD (In vitro diagnosztika)
not for in vitro diagnostic use
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmasság
suitable for β-galactosidase test
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- More intense color contrast than X-gal
- Water-soluble and autoclavable for easiest use
- Excellent for use in automated colony counters
- No need to make stock solutions
Egyéb megjegyzések
formulation. A medium prepared with S-Gal® is moderately dark due to the presence of ferric ammonium citrate. This darker background often provides enhanced contrast for automated colony counting or isolation.
Vigyázat
Elv
Kapcsolódás
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)