Fontos dokumentumok
S9811
S-Gal®
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Szinonimák:
3,4-Cyclohexenoesculetin β-D-galactopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL
alkalmasság
suitable for β-galactosidase test
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3OC(=O)C4=C(CCCC4)c3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C19H22O9/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)19(28-14)27-13-6-12-10(5-11(13)21)8-3-1-2-4-9(8)18(25)26-12/h5-6,14-17,19-24H,1-4,7H2/t14-,15+,16+,17-,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDJJDRXZHJRVGA-DIKXUDHVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- More intense color contrast than X-gal
- Excellent for use in automated colony counters
- Autoclavable for easiest use
- No need to make stock solutions
Egyéb megjegyzések
formulation. A medium prepared with S-Gal® is moderately dark due to the presence of ferric ammonium citrate. This darker background often provides enhanced contrast for automated colony counting or isolation.
Elv
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Általános protokollok a kompetens sejtek növekedésére és transzformációjára (DNS felvételére).
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Protocols
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
Technikai cikk a kompetens sejtekről. A transzformáció olyan folyamat, amelynek során egyes baktériumok idegen genetikai anyagot (csupasz DNS-t) vesznek fel a környezetből.