Merck
RES1364C
Sigma-Aldrich
Red-Gal®
Szinonimák:
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Rose-Gal, Salmon-Gal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H16ClNO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Általános leírás
Product is available in the following packages sizes:
RES1364C-A101X: 25 mg container
RES1364C-A102X: 100 mg container
RES1364C-A103X: 1 gm container
Jogi információk
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)