Fontos dokumentumok
B4531
Biotin disulfide N-hydroxysuccinimide ester
>98%, powder
Szinonimák:
(2-[Biotinamido]ethylamido)-3,3′-dithiodipropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Teszt
>98%
Forma
powder
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)CCSSCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C22H33N5O7S3/c28-16(4-2-1-3-15-21-14(13-35-15)25-22(33)26-21)23-9-10-24-17(29)7-11-36-37-12-8-20(32)34-27-18(30)5-6-19(27)31/h14-15,21H,1-13H2,(H,23,28)(H,24,29)(H2,25,26,33)/t14-,15-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWPHUVGDBNUVHA-GXZWQRSESA-N
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)