Merck
QBD10194
Sigma-Aldrich
NHS-S-S-dPEG®4-biotin (cleavable)
Szinonimák:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 29-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-9,25-dioxo-12,15,18,21-tetraoxa-4,5-dithia-8,24-diazanonacosanoate, Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H49N5O11S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
751.93
UNSPSC kód:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
disulfide
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCCSSCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
Tulajdonságok és előnyök
NHS-S-S-dPEG®4-biotin is used extensively to label molecules that contain a free amine with biotin. This dPEG® spacer imparts a high degree of water solubility to the biotin label. For biotinylated peptides and proteins, the dPEG® spacer dramatically reduces aggregation and precipitation of the modified molecule and reduces non-specific binding of the molecule, both of which are common problems with molecules that have been biotinylated with the widely used NHS-LC-biotin. NHS-S-S-dPEG®4-biotin contains a disulfide group in the linear chain, allowing the biotin to be cleaved reductively from the labeled molecule.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)