Fontos dokumentumok
935409
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin
≥95%
Szinonimák:
3-Pyrrolidinesulfonic acid, 1-[[6-[[6-[[5-(hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-1-oxopentyl]amino]-1-oxohexyl]amino]-1-oxohexyl]oxy]-2,5-dioxo-, monosodium salt, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-[partial]-, EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin, Hexanoic acid, 6-[[6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]-1-oxohexyl]amino]-, 2,5-dioxo-3-sulfo-1-pyrrolidinyl ester, sodium salt (1:1), Sulfo-NHS-XX-Biotin
Teszt
≥95%
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].O=C1NC2CSC(CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CC(C3=O)S(=O)(=O)O)C2N1
InChI
InChI=1S/C26H41N5O10S2.Na/c32-20(27-14-8-2-4-12-23(35)41-31-22(34)15-19(25(31)36)43(38,39)40)10-3-1-7-13-28-21(33)11-6-5-9-18-24-17(16-42-18)29-26(37)30-24;/h17-19,24H,1-16H2,(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,37)(H,38,39,40);/t17-,18-,19?,24-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWNPTJCDHAXLGI-BJPAGVOZSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)