Fontos dokumentumok
N8505
1-Naphthyl acetate
≥98% (C)
Szinonimák:
α-Naphthyl acetate
Teszt
≥98% (C)
form
crystals
mp
43-46 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Cikkek
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.