biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
215 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce oxidative stress in Starlings
- to deplete choroidal glutathione (GSH) in two-day-old rat pups
- to test its inhibitory effect on the enzymes, γ-glutamylcysteine synthetase and trypanothione synthetase (TryS) from T. cruzi
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox