Fontos dokumentumok
A6733
Auranofin
≥98% (HPLC), powder, leukocyte activation pathway inhibitor
Szinonimák:
1-Thio-β-D-glucopyranosatotriethylphosphine gold-2,3,4,6-tetraacetate, 3,4,5-Triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl) oxane-2-thiolate triethylphosphanium, SKF 39162
About This Item
Javasolt termékek
product name
Auranofin, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
kezdeményező
Prometheus
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCP(CC)(CC)=[Au]S[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S.C6H15P.Au/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18;1-4-7(5-2)6-3;/h10-14,24H,5H2,1-4H3;4-6H2,1-3H3;/q;;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,14+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUJRCFUBUPVWSZ-XTZHGVARSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3