5.08228
L- Buthionine Sulfoximine
Szinonimák:
L- Buthionine Sulfoximine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
gamma-glutamylcysteine synthetase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
OʹDwyer, P.J., et al. 1996. J. Clin. Oncol.14, 249.
Griffith, O. W., 1982. J. Biol. Chem.257, 13704.
Griffith, O. W., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 7558.
WGK
WGK 3