Fontos dokumentumok
I28208
Isoquinoline
97%
Szinonimák:
β-Quinoline, 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzopyridine
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.623 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
sűrűség
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A catalyst in the synthesis of poly(imide)s.
- A reactant in the synthesis of N-benzyl isoquinoline-1,3,4-triones using iodine as a catalyst.
- A reactant in the synthesis of 2H-imidazo[5,1-a]isoquinolinium chloride.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?