Merck
19565
Sigma-Aldrich
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin sulfate
≥96% (HPLC), powder or crystals
Szinonimák:
(6S)-2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-4-tetrahydro-(1H)-pteridinone sulfate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15N5O3 · xH2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.25 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Terméknév
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin sulfate, ≥96% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
powder or crystals
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(NC[C@]([C@@H](O)[C@@H](O)C)([H])N2)NC(N)=N1.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4-,6-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCBVHESKFWFUMG-NXYGYYFTSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Important metabolite of the folate biosynthesis pathway. Stereochemistry of biopterin cofactor, tetrahydrobiopterin biosynthesis, regeneration and functions.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Matsuura et al.
Journal of biochemistry, 98(5), 1341-1348 (1985-11-01)
The structure of (-)-tetrahydrobiopterin, the cofactor for phenylalanine, tyrosine, and tryptophan hydroxylases, was determined as (6R, 1'R, 2'S)-6-(1',2'-dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydropterin by X-ray crystallographic analysis. The CD spectra of (-)-tetrahydrobiopterin exhibits a negative Cotton effect at 290-240 nm in pH 3.2 solution. The
B Thöny et al.
The Biochemical journal, 347 Pt 1, 1-16 (2000-03-23)
Tetrahydrobiopterin (BH(4)) cofactor is essential for various processes, and is present in probably every cell or tissue of higher organisms. BH(4) is required for various enzyme activities, and for less defined functions at the cellular level. The pathway for the