Fontos dokumentumok
P1132
Pterine
~95%
Szinonimák:
2-Amino-4-hydroxypteridine, 2-Amino-4-oxodihydropteridine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
~95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H5N5O/c7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-1-2-9-4/h1-2H,(H3,7,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNXQXTQTPAJEJL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in photochemicals assay for inducing DNA damage
- as a substrate in xanthine oxidase assay
- as a standard in thin layer chromatography (TLC) for quantifying pterine from microbes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3