Fontos dokumentumok
100536
4-Aminobenzoic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Aminobenzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
sűrűség
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Covalent modification of glassy carbon electrode.
- Synthesis of 1,4-(2-chlorobenzylidene)aminobenzoic acid (Schiff base).
- Spectrophotometric determination of the trace amounts of dopamine, methyldopa and levodopa.
- Synthesis of 1:1 proton-transfer compound with 5-sulfosalicylic acid.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
339.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
171 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?