Fontos dokumentumok
8.22312
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid
≥99.0% (acidimetric)
Szinonimák:
4-Aminobenzoic acid, PABA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-753-0
NACRES:
NA.22
Terméknév
4-Aminobenzoic acid, for synthesis
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
186-189 °C
sűrűség
1.38 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
200 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of Yellow Fluorescence Carbon Dots: 4-Aminobenzoic acid is used to produce yellow fluorescence carbon dots, highlighting its application in vitamin B(12) detection and cell imaging (Zhao et al., 2023).
  • Enhanced Production of 4-Amino-3-Hydroxybenzoic Acid: 4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase was engineered to convert glucose into 4-amino-3-hydroxybenzoic acid in Corynebacterium glutamicum, illustrating a biotechnological application of 4-Aminobenzoic acid (Nonaka et al., 2023).
  • Electrochemical Sensor Development: The compound was used to functionalize diazonium salt modified screen-printed graphene electrodes, creating a rapid diagnostic tool for detecting interleukin-6 (IL-6), relevant in sepsis diagnosis (Jesadabundit et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 185 °C
Melting range (upper value): ≤ 188 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
339.8 °F
Lobbanási pont (C)
171 °C