Fontos dokumentumok
127671
3-Aminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, m-Aminobenzoic acid, Aniline-3-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-Aminobenzoic acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
178-180 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)