Fontos dokumentumok
A9524
DL-Arabinose
≥98% (GC)
Szinonimák:
(2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
cell culture
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
WGK
WGK 3