Fontos dokumentumok
A9228
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥40,000 units/g solid
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥40,000 units/g solid
oldhatóság
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.