Fontos dokumentumok
10115
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
lyophilized, powder, ~70 U/mg
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
minőség
lyophilized
specifikus aktivitás
~70 U/mg
molekulatömeg
Mr ~97,000
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
temperature at 50 °C (optimum temperature)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Amyloglucosidase is a disaccharide enzyme belonging to the α-glucosidase type. It is produced by several species of Aspergillus genus.
Alkalmazás
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?