Fontos dokumentumok
G4511
β-Glucosidase from almonds
lyophilized powder, 10-50 units/mg solid
Szinonimák:
β-D-Glucoside glucohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
10-50 units/mg solid
molekulatömeg
50-75 kDa
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
salt, essentially free
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in enzyme inhibition studies by 1,5-dideoxy-1,5-imino-d-xylitol(DIX) derivates
- as a control in for comparison of soybean isofavone glycosides degradation by β-Glucosidase from Talaromyce leycettanus
- as a medium component during saccharification and fermentation of yeast
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.