172426
Glucoamylase, Rhizopus sp.
Glucoamylase is a multi-domain enzyme that belongs to the glycosyl hydrolase 15 family. Useful for the enzymatic determination of starch.
Szinonimák:
Glucoamylase, Rhizopus sp., Glucan 1,4-α-glucosidase, Glucoamylase, Amyloglucosidase, γ-Amylase, Lysosomal α-glucosidase, exo-4,7-α-glucosidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Rhizopus spp.)
Minőségi szint
Forma
lyophilized
specifikus aktivitás
≥10 unit/mg solid
≥20 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kelly, J.J. and Alpers, D.H. 1973. Biochim. Biophys. Acta315, 113.
Jeffrey, P.L., et al. 1970. Biochemistry9, 1403.
Brown, B. and Brown, D.H. 1965. Biochim. Biophys. Acta110, 124.
Tsujisaka, Y., et al. 1958. Nature181, 770.
Miller, K.D. and Copeland, W.H. 1956. Biochim. Biophys. Acta22, 193.
French, D. and Knapp, D.W. 1950. J. Biol. Chem.187, 463.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3