Fontos dokumentumok
A7420
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
30-60 units/mg protein (biuret)
összetétel
protein, ≥80%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.02% glucose
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.