Fontos dokumentumok
A3403
α-Amylase from Bacillus licheniformis
Type XII-A, saline solution, ≥500 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Termamyl® 2X, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type XII-A
Minőségi szint
form
saline solution
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
57.6 kDa
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Fizikai forma
Jogi információk
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.