Fontos dokumentumok
A8978
Anti-β-Amyloid (13-28) antibody, Mouse monoclonal
clone BAM90.1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Aβ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BAM90.1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
enzyme immunoassay: 0.2-0.4 μg/mL using amyloid β-protein
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Monoclonal Anti β-Amyloid [13-28] recognizes the β-Amyloid peptide. The antibody epitope resides within amino acids 20-23.
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)