Fontos dokumentumok
A8326
Anti-β-Amyloid Protein (1-40) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human Alzheimer’s disease (AD) brain tissue
indirect ELISA: 1:4000-1:8000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunocytochemical localization of Aβ peptides
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- focused ultrasound-microbubble enhanced antibody delivery (FUS-MB)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rabbit Anti-β-Amyloid Protein (1-40) antibody does not stain control sections of normal brain tissues.
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)