Fontos dokumentumok
A5213
Anti-β-Amyloid antibody, Mouse monoclonal
clone BAM-10, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-β-Amyloid antibody, Mouse monoclonal, Anti-A-BETA, Anti-Amyloid β Precursor Protein, Clone BAM91
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BAM-10, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using formic acid-treated, formalin-fixed, human Alzheimer′s disease (AD) brain sections.
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg