AB5076
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40/42
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:100 using formalin or paraformaldehyde fixed Alzheimer′s brain tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 (50-100 ng immunogen peptide /well).
Immunoge control peptide is Catalog number AG365.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Alzheimer′s disease brain tissue, whole tissue extracts from mouse brain
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1