Fontos dokumentumok
A3356
Anti-β-Amyloid (22-35) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-A4 Amyloid protein, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-Amyloid β A4 protein, Anti-Amyloid-β protein (ABP)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~4 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using β-amyloid peptide (22-35)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using β-amyloid peptide (1-40)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- western blot
- dot-blot assay
- indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3