AB5078P
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Beta-Amyloid 1-42 Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
chicken, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
One of the most important and initial steps which causes loss of memory and cognition in Alzheimer’s Disease (AD) involves proteolytic cleavage of amyloid precursor protein (APP, chromosome 21) releasing short 40, 42 & 43 amino acid peptides (beta amyloid 1-40, 1-42 and 1-43). Polymerization of beta-amyloid and subsequent neuronal deposit (amyloid) leads to the degeneration of neurons involved in memory and cognition.
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot:
1-10 µg/mL of a previous lot was used. (Chemiluminescence technique).
ELISA:
1:10,000-1:100,000 of a previous lot was used using 50-100 ng immunogen peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis:
Beta-Amyloid (cat. # AB5078P) staining on Alzheimer’s Disease-Brain. Tissue pretreated with Citrate, pH 6.0. The antibody was diluted to 1:35, using IHC-Select Detection with HRP-DAB. Immunoreactivity is seen as staining on plaque deposits (brown) or as cerebral vascular amyloid deposition in the walls of blood vessels (brown).
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Alzheimer′s disease brain tissue, whole tissue extracts from mouse brain. C03-801.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2