Fontos dokumentumok
A3981
Anti-β-Amyloid antibody, Mouse monoclonal
clone BAM-10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-A-BETA, Anti-Amyloid β Precursor Protein, Clone BAM91
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BAM-10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5 μg/mL using formic-acid treated tissue sections of human Alzheimer disease brain tissue
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)