MABN10
Anti-Amyloid β Antibody, clone W0-2
clone WO2, from mouse
Szinonimák:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
WO2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Amyloid β in 10 µg of human Alzheimer diseased brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human Alzheimer diseased brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1