Fontos dokumentumok
R3255
13-cis-Retinoic acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Isotretinoin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
yellow to yellow-orange
mp
172-175 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
Géninformáció
human ... NOS2(4843) , RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Related Categories
Alkalmazás
- as a component of fresh media for LA-N-5 differentiation
- to treat medulloblastoma cells for cell differentiation
- to treat spheroids for generating time-lapse videos
- to examine its head- deforming activity under light and dark conditions in Xenopus laevis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.