Fontos dokumentumok
679102
Millipore
Vitamin D3, 25-Hydroxy-
Metabolite of vitamin D3 via a single cytochrome P450-mediated hydroxylation.
Szinonimák:
Vitamin D3, 25-Hydroxy-, 25-OH-D₃
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H44O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥99% (LC/MS)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Általános leírás
Metabolite of vitamin D3 via a single cytochrome P450-mediated hydroxylation. Further metabolized to 1α, 25-dihydroxy vitamin D by a second cytochrome P450-mediated hydroxylation. A major circulating metabolite of vitamin D3.
Metabolite of vitamin D3 via a single cytochrome P450-mediated hydroxylation. Further metabolized to 1α,2,5-dihydroxy Vitamin D by a second cytochrome P450- mediated-hydroxylation. Major circulating metabolite of vitamin D3.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
DeLuca, H.F., and Schnoes, H.K. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 411.
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3