Fontos dokumentumok
R4643
9-cis-Retinoic acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
9-cis-Tretinoin, Alitretinoin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
light yellow to yellow-orange
mp
189-190 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHGAZHPCJJPHSC-ZVCIMWCZSA-N
Géninformáció
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
Alkalmazás
- as ligand for retinoid X receptor gamma (RXRγ) for inducing oligodendrocyte precursor cells differentiation and remyelination
- as a medium component to study its effect on UDP-glucuronosyltransferases (UGT) expression in thyroid induced hepatocytes
- to induce lymphangiogenesis in lymphatic endothelial cell
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.