Fontos dokumentumok
A8381
L-Asparagine monohydrate
≥99% (TLC)
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of Sauton′s and chelated Sauton′s media for mycobacterial growth
- to test its effect in the induction of Ca2+ flux in rice roots using aequorin luminescence imaging
- as a component of fermentation medium for the Blakeslea trispora spores
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?