Fontos dokumentumok
A7094
L-Asparagine monohydrate
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Szinonimák:
Asparagine monohydrate, (S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Asparagine monohydrate, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98.0%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 33.0 to 36.3 °, c = 10 in 6 M HCl
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
233-235 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
<0.1% (Ammonia (NH3))
funkcionális csoport
amide
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1