A5131
L-Arginine monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Arginine monohydrochloride, reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
mp
>235 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.