Ugrás ide:
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
| Önnek/Cikkszám | Elérhetőség | Ár |
|---|---|---|
1 kit | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 372 000,00 Ft |
Erről a tételről
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
372 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?antibody product type
primary antibodies
Quality Segment
clone
monoclonal
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Anti-hemagglutinin (HA) Immunoprecipitation Kit is designed to recover maximum amounts of HA-tagged proteins in the immunoprecipitates. The process is carried out in mini-spin columns instead of microcentrifuge tubes to ensure easy washing of antigen-antibody-bound beads with minimal variability.
Application
Anti- hemagglutinin (HA) Immunoprecipitation Kit has been used for immunoprecipitation. It has also been used in in vitro acetylation assay from human embryonic kidney cell lines.
Features and Benefits
- Anti- hemagglutinin (HA) coupled beads enable high specific binding to HA-tagged fusion proteins
- Coupling of Anti-HA antibodies to the beads eliminates other preliminary and calibration steps
- Mini-spin columns enable the minimal loss of anti-HA-bound beads during washing
- The CelLyticTM M cell lysis reagent provides a high yield, rapid and efficient mammalian cell lysis
- Ready-to-use cell lysis reagent and 10X concentrated immunoprecipitation buffer
1 of 1
Ez a tétel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| clone monoclonal | clone - | clone - | clone - |
| analyte chemical class(es) proteins (hemagglutinin) | analyte chemical class(es) proteins (FLAG® Affinity Gels) | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
| antibody product type primary antibodies | antibody product type - | antibody product type - | antibody product type - |
Still not finding the right product?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz eszközt a lehetőségek szűkítéséhez.
A készletek elemei külön is megvásárolhatók
Termékszám
Leírás
Biztonsági adatlap & Árazás
- Monoclonal Anti-HA−Agarose antibody produced in mouse, clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension .5 mL
- CelLytic™ M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization. 50 mL
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?