Fontos dokumentumok
A1972
Sigma-Aldrich
[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C50H78N14O19
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1179.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.32
Teszt:
≥95% (HPLC)
Forma:
solid
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate for assaying β-secretase activity that corresponds to the "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vania Vidimar et al.
Endocrinology, 159(3), 1453-1462 (2018-01-31)
A deeper understanding of the pathways that drive uterine leiomyoma (ULM) growth and survival requires model systems that more closely mimic the in vivo tumors. This would provide new insights into developing effective therapeutic strategies for these common benign tumors