Fontos dokumentumok
A2545
Adenine hemisulfate salt
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥99%
Szinonimák:
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
oldhatóság
0.5 M HCl: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3